Learn More
uvex Gafas de seguridad Ultrasonic
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Color de marco:
Gris, naranja
Negro, gris
Descripción
- Gafas de protección de diseño deportivo, también se pueden llevar sobre las gafas graduadas
- Las lentes se pueden cambiar
- Lente para PC, transparente
- Certificado según la norma EN 166 (protección ocular personal) y EN 170 (filtros UV)
- Etiquetado: W 166 34 B CE – 2-1.2 W 1 B KN DIN CE
- Protección UV 400 fiable
- Alta resistencia mecánica (B: 120 m/s)
- Antivaho en el interior, extremadamente resistente a los arañazos y a los productos químicos en el exterior (Uvex Supravision Excellence)
- Amplio campo de visión panorámica
- No hay problemas de presión con el desgaste a largo plazo gracias a la combinación de componentes duros y blandos
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de lente | HC-AF |
Revestimiento de lente | Antivaho, Resistentes a los arañazos |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas protectoras de seguridad |
Color de marco | Negro, gris |
Material | Policarbonato |
Desechables | Reusable |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Plástico |
Protección UV | UV400 |
Mostrar más |
Título del producto
uvex Gafas de seguridad Ultrasonic >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido