Learn More
uvex Gafas Ultravision con lente CBR65
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tinción de lente: CBR65 marrón
Descripción
- Gafas ergonómicas clásicas con visión periférica sin restricciones
- Color de montura: gris transparente
- Lentes para PC con tinte CBR65 (marrón claro)
- Certificadas conforme a EN 166 (protección ocular personal) y EN 172 (filtros de protección solar para uso laboral)
- Certificación: W 166 34 BT CE; 5-1,4 W1 BTKN CE
- Protección UV 400 fiable
- Alta resistencia mecánica (B: 120 m/s)
- El tinte Uvex CBR65 alivia la tensión en los ojos
- Revestimiento antivaho en el interior, revestimiento extremadamente resistente a los arañazos y a los productos químicos en el exterior (Uvex Supravision Excellence)
- El sofisticado sistema de ventilación garantiza una portabilidad óptima
- Montura grande, se puede usar cómodamente sobre gafas graduadas
Especificaciones
Especificaciones
Revestimiento de lente | Antiniebla, Antiarañazos |
Color | Transparente, gris |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166, EN 172 |
Tinción de lente | CBR65 marrón |
Tipo de producto | Anti-fog Goggles |
Material de la banda de sujeción | Textil |
Material | Policarbonato |
Desechables | Reusable |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Plástico |
Mostrar más |
Título del producto
uvex Gafas Ultravision con lente CBR65 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido