Learn More
Cytiva Espectrofotómetro Ultrospec™ 8000
Ofrece capacidad multiusuario con inicio de sesión seguro para proteger los métodos.
12690.00€ - 14250.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 21 CFR Parte 11 |
---|---|
Conexiones | Cable USB, memoria USB |
Pantalla | Pantalla táctil |
Línea de productos | Ultrospec 8000 |
Ancho de banda espectral | 1nm |
Descripción
- Espectrofotómetro UV-visible de doble haz
- Utilizado para análisis críticos, investigación de farmacopea
- Registro de usuario seguro y control de métodos
- Software Datrys CFR
- Pantalla táctil a color
- El software editor de ecuaciones permite aplicar cálculos personalizados a datos medidos
- Almacenamiento de datos/métodos en memoria USB y conexión USB a PC
Especificaciones
21 CFR Parte 11 | |
Pantalla táctil | |
1nm | |
190 a 1.100 nm | |
Diseñado para satisfacer los requisitos de análisis críticos y usuarios en entornos de investigación de farmacopea | |
457mm | |
± 0,3 nm | |
< 18kg |
Cable USB, memoria USB | |
Ultrospec 8000 | |
90 - 250V | |
30VAC | |
17,99 in | |
Instrumento 2 años, lámpara 1 año | |
39,68 lb | |
20,98 in |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva Espectrofotómetro Ultrospec™ 8000