Learn More
UNC5B Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen PA567631
333.35 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15806053
  • 500.00€ / 100 microlitros
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
Predicted to react with Mouse samples.
Receptor for netrin required for axon guidance. Mediates axon repulsion of neuronal growth cones in the developing nervous system upon ligand binding. Axon repulsion in growth cones may be caused by its association with DCC that may trigger signaling for repulsion. It also acts as a dependence receptor required for apoptosis induction when not associated with netrin ligand. Mediates apoptosis by activating DAPK1. In the absence of NTN1, activates DAPK1 by reducing its autoinhibitory phosphorylation at Ser-308 thereby increasing its catalytic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
UNC5B Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated