Learn More
γ-Undecalactona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | γ-Undecalactone |
Color | Incolora |
Densidad | 0.9425g/mL |
Punto de ebullición | 286.0°C |
Temperatura de inflamación | 145°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Índice de refracción | 1.4490 to 1.4540 |
Cantidad | 100 mL |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- y-Undecalactone
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .