Learn More
Aldehído undecilénico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10215490
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
112-45-8
C11H20O
168.28
MFCD00007032
OFHHDSQXFXLTKC-UHFFFAOYSA-N
10-undecenal, undecylenic aldehyde, undecylenaldehyde, hendecenal, 10-undecen-1-al, 1-undecen-10-al, 10-undecylenealdehyde, 10-hendecenal, 10-undecenyl aldehyde, c-11 aldehyde, undecylenic
8187
undec-10-enal
C=CCCCCCCCCC=O
112-45-8
C11H20O
168.28
MFCD00007032
OFHHDSQXFXLTKC-UHFFFAOYSA-N
10-undecenal, undecylenic aldehyde, undecylenaldehyde, hendecenal, 10-undecen-1-al, 1-undecen-10-al, 10-undecylenealdehyde, 10-hendecenal, 10-undecenyl aldehyde, c-11 aldehyde, undecylenic
8187
undec-10-enal
C=CCCCCCCCCC=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Undecylenic aldehyde
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 7°C
Color Blanco
Densidad 0.8450g/mL
Punto de ebullición 235°C
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CH(CH2)8CHO
Índice de refracción 1.4417 to 1.4437
Cantidad 100 g
Gravedad específica 0.845
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 80% alcohol,soluble in fixed oils,insoluble in glycerin
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.28
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina