Learn More
Sartorius™ Pantalla de soporte bajo el desagüe
Replacement Screen Kits consist of a PTFE-coated, stainless steel drain screen and support screen together with a PTFE ring and silicone O-ring. They are intended for use with Series 16316 and 16315 Glass Holders for Vacuum Filtration Membranes.
200.00€ - 254.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Para S16315 |
---|---|
Material | PTFE (Ring), PTFE/Stainless Steel (Drain Screen, Support Screen), Silicone (O-ring) |
Esterilidad | Non-sterile |
Para utilizar con (aplicación) | Vacuum Filtration |
Incluye | Main Ring, Drain Screen, Support Screen, O-Ring |
Código de producto | Marca | Modelo | Para utilizar con (equipo) | Diámetro de la membrana (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Para utilizar con (equipo) | Diámetro de la membrana (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10586081
|
Sartorius™
17147 |
17147 | Para pinzas grandes | 50 mm/47 mm |
254.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10022411
|
Sartorius™
17149 |
17149 | Para S16315 | 25 mm/24 mm |
200.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Product Type: Replacement Screen Kits
- Material: PTFE (Main Ring), PTFE/Stainless Steel (Drain Screen, Support Screen), Silicone (O-Ring)
- Includes: Support Screen, Drain Screen, Main Ring, O-Ring
- For Use With (Equipment): Sartorius™ Glass Holders for Vacuum Filtration Membranes
Especificaciones
Para S16315 | |
Non-sterile | |
Main Ring, Drain Screen, Support Screen, O-Ring |
PTFE (Ring), PTFE/Stainless Steel (Drain Screen, Support Screen), Silicone (O-ring) | |
Vacuum Filtration | |
Screen Kit |