Learn More
BICASA Undercounter Cabinet on Casters
Undercounter Cabinet on Casters with fire-retardant particleboard body.
334.00€ - 514.00€
Especificaciones
Tipo de cabina | Underbench cabinet |
---|---|
N.º de cajones | None |
Con ruedas giratorias | Yes |
Tipo de producto | Mobile Storage Cabinet |
Material | Melamine |
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (Pr x An x Al) | Lado abisagrado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (Pr x An x Al) | Lado abisagrado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
30057540
|
BICASA
TN.DL.0600.630-A |
Anthracite | 600 x (500 + 20) x 630 mm | Left |
334.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
30057572
|
BICASA
TN.DL.0600.630-B |
Blue | 600 x (500 + 20) x 630 mm | Left |
334.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
30057604
|
BICASA
TN.DL.0600.630-R |
Red | 600 x (500 + 20) x 630 mm | Left |
334.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
30057580
|
BICASA
TN.DR.0600.630 |
Light Gray | 600 x (500 + 20) x 630 mm | Right |
334.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
30057551
|
BICASA
TN.DR.0600.630-A |
Anthracite | 600 x (500 + 20) x 630 mm | Right |
334.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
30057602
|
BICASA
TN.DR.0600.630-B |
Blue | 600 x (500 + 20) x 630 mm | Right |
334.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
30057605
|
BICASA
TN.DR.0600.630-R |
Red | 600 x (500 + 20) x 630 mm | Right |
334.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
30057549
|
BICASA
TN.DL.0600.760-A |
Anthracite | 600 x (500 + 20) x 760 mm | Left |
350.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
30057607
|
BICASA
TN.DL.0600.760-B |
Blue | 600 x (500 + 20) x 760 mm | Left |
350.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
30057552
|
BICASA
TN.DL.0600.760-R |
Red | 600 x (500 + 20) x 760 mm | Left |
350.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
30057578
|
BICASA
TN.DR.0600.760 |
Light Gray | 600 x (500 + 20) x 760 mm | Right |
350.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
30057536
|
BICASA
TN.DR.0600.760-A |
Anthracite | 600 x (500 + 20) x 760 mm | Right |
350.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
30057611
|
BICASA
TN.DR.0600.760-B |
Blue | 600 x (500 + 20) x 760 mm | Right |
350.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
30057614
|
BICASA
TN.DR.0600.760-R |
Red | 600 x (500 + 20) x 760 mm | Right |
350.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
30057613
|
BICASA
TN.DO.0900.760-A |
Anthracite | 900 x (500 + 20) x 760 mm | Left and Right |
464.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
30057570
|
BICASA
TN.DO.0900.760-B |
Blue | 900 x (500 + 20) x 760 mm | Left and Right |
464.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
30057600
|
BICASA
TN.DO.0900.760-R |
Red | 900 x (500 + 20) x 760 mm | Left and Right |
464.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
30057575
|
BICASA
TN.DO.1200.760-A |
Anthracite | 1200 x (500 + 20) x 760 mm | Left and Right |
514.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
30057565
|
BICASA
TN.DO.1200.760-B |
Blue | 1200 x (500 + 20) x 760 mm | Left and Right |
514.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
30057542
|
BICASA
TN.DO.1200.760-R |
Red | 1200 x (500 + 20) x 760 mm | Left and Right |
514.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Undercounter cabinets on casters
- EN 16121:2017 certified and/or complied
- Metal frame base with 4 swivel casters (Polyamide case and thermoplastic rubber treads), 2 with lockable with brakes - Height 100 mm
- Doors: 270° opening - Automatic hold-closing hinges
- Body width mm 500 + mm 20 of ergonomic anodized and painted aluminum handle
- Steel sheet shelf (height-adjustable) - Keyable lock as option
Especificaciones
Underbench cabinet | |
Yes | |
Melamine |
None | |
Mobile Storage Cabinet |