Learn More
BICASA Armario con cajones tipo bajo mostrador con ruedas
Undercounter Drawer Cabinet on Casters with fire-retardant particleboard body and drawers with soft closing and single lock.
Marca:  BICASA TN.DW.0600.760-A
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30057562
  • 798.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Undercounter cabinets on casters
  • Metal frame base with 4 swivel casters (Polyamide case and thermoplastic rubber treads), 2 with lockable with brakes - Height mm 100
  • Central locking system as standard
  • Anti-tilt safety system to open only one drawer at a time
  • Body width mm 500 + mm 20 of ergonomic anodized and painted aluminum handle
Especificaciones
Especificaciones
Mobile Storage Cabinet
Underbench cabinet
1
23.6 in.
Sí
Anthracite
600 x (500 + 20) x 760 mm
4
600 mm
Melamine
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BICASA Armario con cajones tipo bajo mostrador con ruedas > Dimensions (L x W x H): 600 x (500 + 20) x 760 mm, Color Facade: Anthracite