Learn More
BICASA Armario con cajones tipo bajo mostrador con ruedas
Armario con cajones tipo bajo mostrador con ruedas con cuerpo de aglomerado ignífugo, cajones de cierre suave y un solo bloqueo.
Marca: BICASA TN.DR.0900.760
864.01 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21658" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Armarios tipo bajo mostrador con ruedas
- Base de estructura metálica con 4 ruedas giratorias (carcasa de poliamida y ruedas de caucho termoplástico)
- 2 son bloqueables con freno, altura 100 mm
- Sistema de cierre centralizado de serie
- Sistema de seguridad antivuelco para abrir solo un cajón cada vez
- Anchura del cuerpo de 500 mm + 20 mm de mango de aluminio ergonómico anodizado y pintado
- Colores de fachada disponibles: Gris, rojo, azul, antracita
Especificaciones
Gris claro | |
móvil | |
900 x 520 x 760 mm | |
Sí |
No esterilizable en autoclave | |
EN 16121 | |
4 |