Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Placa calefactora analógica de undergrad, 230 V
Click to view available options
Material de la placa superior:
Aleación de aluminio recubierta
Cerámica
Temperatura (métrico):
De 0 °C a 325 °C
De 0 °C a 450 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El diseño compacto y apilable ocupa menos espacio de almacenamiento y de sobremesa
- El diseño de placa cuadrada permite flexibilidad de tamaños y combinaciones de recipientes
- Diseñada para evitar derrames accidentales en el panel de control
- Acristalado con BioCote™ para la protección antimicrobiana
- La luz de advertencia de calor permanece encendida aunque la unidad esté desenchufada
- La placa superior de cerámica de vidrio es resistente a productos químicos y se mantiene fría en los bordes
- La placa superior de aluminio revestido permite un calentamiento rápido y una mayor uniformidad de temperatura
- Construida con carcasa de aluminio resistente para una mayor longevidad
- Clasificación IP32 para resistencia al agua y al polvo
- La placa superior mide 15 x 15 cm
Spezifikation
Spezifikation
| Material de la placa superior | Cerámica |
| Temperatura (métrico) | De 0 °C a 450 °C |
| Vataje | 500 W |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Características de seguridad | La luz de advertencia de calor permanece encendida aunque la unidad esté desenchufada |
| Incluye | Cable de alimentación |
| Modelo | UC150 |
| tipo de tapón | Estilo UE |
| Tamaño máx. del recipiente | 1 L |
| Forma | Cuadrada |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur