Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Agitador analógico Undergrad, 230 V
Descripción
- El diseño de placa cuadrada permite flexibilidad de tamaños y combinaciones de recipientes
- El diseño compacto y apilable ocupa menos espacio de almacenamiento y de sobremesa
- Diseñada para evitar derrames accidentales en el panel de control
- Acristalado con BioCote™ para la protección antimicrobiana
- Construida con carcasa de aluminio resistente para una mayor longevidad
- La placa superior de cerámica de vidrio es resistente a productos químicos
- La placa superior de acero inoxidable permite un acoplamiento magnético más fuerte
- Clasificación IP32 para resistencia al agua y al polvo
- La placa superior mide 15 x 15 cm
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 100 a 2000 rpm |
| Material de la placa superior | Cerámica de vidrio |
| Capacidad | 15 L |
| Forma | Cuadrada |
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 50 W |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 24,8 x 17,2 x 10,7 cm |
| Tipo de tapón | UE |
| Garantía y oferta de servicio | 3 años |
| Incluye | Cable de alimentación |
| Mostrar más |