Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Placa calefactora de agitación digital Undergrad, 230 V
Código de producto. 17322681
Click to view available options
Material de la placa superior:
Aleación de aluminio
Cerámica de vidrio
Temperatura (métrico):
De 0 °C a 325 °C
De 0 °C a 450 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17322681
Marca: Cole-Parmer™ Stuart™ 0480762
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ajuste de temperatura real y control de agitación preciso en un diseño compacto y apilable que ocupa menos espacio de sobremesa y de almacenamiento. Diseñada para evitar derrames accidentales en el panel de control, con una luz de advertencia de calor que permanece encendida aunque la unidad está desenchufada.
  • El diseño compacto y apilable ocupa menos espacio de almacenamiento y de sobremesa
  • El diseño de placa cuadrada permite flexibilidad de tamaños y combinaciones de recipientes
  • Diseñada para evitar derrames accidentales en el panel de control
  • La luz de advertencia de calor permanece encendida aunque la unidad está desenchufada
  • La placa superior de cerámica de vidrio es resistente a productos químicos y se mantiene fría en los bordes
  • La placa superior de aluminio revestido permite un calentamiento rápido y una mayor uniformidad de temperatura
  • Acristalado con BioCote™ para la protección antimicrobiana
  • Construida con carcasa de aluminio resistente para una mayor longevidad
  • Clasificación IP32 para resistencia al agua y al polvo
  • La placa superior mide 15 x 15 cm
Especificaciones
Material de la placa superior Cerámica de vidrio
Tensión 230 V
Características de seguridad La luz de advertencia de calor permanece encendida aunque la unidad esté desenchufada
Modelo UC152D
Temperatura (métrico) De 0 °C a 450 °C
Frecuencia 50 Hz
Vataje 550 W
Tipo Agitador de placas calefactoras
Forma Cuadrada
tipo de tapón UE
Tamaño máx. del recipiente 15 L
Intervalo de agitación De 100 a 2000 rpm
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24,8 x 17,2 x 12,2 cm
Pantalla Digital