Learn More
Miele Professional™ Refuerzo
Inserto de bandeja perforada A7/1 para la limpieza suave de artículos delicados mediante la interrupción del chorro de pulverización
Marca: Miele Professional™ 6097000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Perforación de 7 x 7 mm, listón de 3 mm
- Adecuado para E 775/1, E 735/1 y E 701/1
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Blanco | |
543 mm |
Refuerzo | |
Lavadoras/desinfectadoras de gran capacidad, laboratorio | |
473 mm |