Learn More
Haldenwanger™ Mortero de porcelana vidriada
Click to view available options
Capacidad (métrico):
70mL
75mL
100 ml
170mL
250mL
400mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Las superficies de molienda no están vidriadas
- Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 70mL |
| Acabado | Sin esmaltado |
| Diámetro interior (métrico) | 63mm |
| Tipo de producto | Mortero |
| Material | Porcelana |
| Altura (métrico) | 40mm |