Learn More
Haldenwanger™ Mano de mortero de porcelana no esmaltada
Código de producto. 10042964
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
115mm
125mm
135mm
150mm
175mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10042964 150mm 1 PCS
12313338 125mm cada uno
10656405 115mm 1 PCS
10287274 135mm 1 PCS
12343338 175mm cada uno
5 options
Código de producto. 10042964
Marca: Haldenwanger™ L 56/2/RAUH
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas manos de mortero para una gran variedad de aplicaciones de laboratorio. Las manos de mortero de porcelana no esmaltada Haldenwanger™ están fabricadas con porcelana optimizada para laboratorio.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Las superficies de molienda no están vidriadas
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Acabado Sin esmaltado
Tipo de producto Mano de mortero
Material Porcelana
Longitud (métrico) 150mm