Learn More
Haldenwanger™ Mano de mortero de porcelana no esmaltada
Click to view available options
Longitud (métrico):
115mm
125mm
135mm
150mm
175mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Las superficies de molienda no están vidriadas
- Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Especificaciones
| Acabado | Sin esmaltado |
| Tipo de producto | Mano de mortero |
| Material | Porcelana |
| Longitud (métrico) | 125mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur