Learn More
Duran™ Probeta de medición sin graduación
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Sin graduación
- Las tolerancias de volumen para probetas de medición y mezclado cumplen con los límites de precisión DIN e ISO
- Sólida, prácticamente inerte y extraordinariamente resistente a altas temperaturas
- Excelente resistencia a la corrosión
- Fabricado con vidrio borosilicato 3.3
- La gran base hexagonal tiene tres perillas que aumentan su estabilidad y evitan que la probeta ruede
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratorios |
| Base Type | Hexagonal |
| Tipo | Probeta de medición no graduada |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| N.° por paquete | 10/paquete |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4788 |