Learn More
Duran™ Ungraduated Measuring Cylinders
These measuring cylinders are for holding and measuring varying amounts of liquids in the laboratory.
92.50€ - 149.00€
Especificaciones
Base Type | Hexagonal |
---|---|
Tipo | Probeta de medición no graduada |
Para utilizar con (aplicación) | Laboratorios |
Material | Vidrio de borosilicato |
N.° por paquete | 10/paquete |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15503162
|
Duran™
213912477 |
100 ml |
92.50€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15513162
|
Duran™
213913679 |
250 ml |
149.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Without graduation
- Volume content tolerances for measuring and mixing cylinders conform to DIN and ISO accuracy limits
- Robust, virtually inert and exceptionally resistant to high temperatures
- Outstanding corrosion resistance
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Large hexagonal base has three knobs to increase stability and prevents cylinder from rolling
Especificaciones
Hexagonal | |
Laboratorios | |
10/paquete |
Probeta de medición no graduada | |
Vidrio de borosilicato | |
DIN EN ISO 4788 |