Learn More
Hughes Ducha de seguridad de emergencia sin calefacción con lavado ocular/facial
Descripción
- Ducha de seguridad de emergencia sin calefacción montada en el suelo con unidad de lavado ocular/facial de acero inoxidable
- Modelo compatible con ANSI ideal para su uso en aplicaciones interiores, donde no exista la posibilidad de congelación o sobrecalentamiento
- Equipado con panel de pie como estándar
- Suministra a la ducha 76 litros por minuto de agua potable recomendados por ANSI y 12 litros por minuto para el lavado ocular/facial
- Disponible con tuberías de acero dulce con revestimiento de polvo galvanizado (G) o de acero inoxidable (GS)
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero galvanizado |
| Mounting | Suelo |
| Tipo de producto | Ducha de seguridad |