Learn More
OHAUS™ Bloque Uni
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos de ensayo de 12 mm
Tubos de ensayo de 16 mm
Tubos de ensayo de 20 mm
Tubos de ensayo de 25 mm
Viales de 12 mm
Viales de 15 mm
Viales de 17 mm
Viales de 21 mm
Viales de 28 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Sostiene tubos de ensayo o viales
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Viales de 21 mm |
| Tipo | Bloque Uni |
| Material | Metal |