Learn More
OHAUS™ Bloque Uni
Código de producto. 16670472 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos de ensayo de 12 mm
Tubos de ensayo de 16 mm
Tubos de ensayo de 20 mm
Tubos de ensayo de 25 mm
Viales de 12 mm
Viales de 15 mm
Viales de 17 mm
Viales de 21 mm
Viales de 28 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16670472
Marca: OHAUS™ 30500588
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorio para placas calefactoras y agitadores
Sostiene tubos de ensayo o viales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo de 20 mm
Tipo Bloque Uni
Material Metal