Learn More
ABEBA™ Uni6 Anthracite Occupational Trainers O2 ESD
Anthracite Uni6 occupational trainers made of water repellent and breathable fabric, slip resistant PU/TPU outsole
106.34€
Especificaciones
Color | Antracita |
---|---|
Material | Tela de punto |
Material del dedo del pie | Acero |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 20347: 2012 O2 SRC, ESD según EN ISO 61340 clase climática 1 |
Sexo | Unisex |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17111295
|
ABEBA™
36775/35 |
35 |
106.34€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17121295
|
ABEBA™
36775/36 |
36 |
106.34€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17111305
|
ABEBA™
36775/45 |
45 |
106.34€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17121305
|
ABEBA™
36775/46 |
46 |
106.34€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17131305
|
ABEBA™
36775/47 |
47 |
106.34€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17141305
|
ABEBA™
36775/48 |
48 |
106.34€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17131295
|
ABEBA™
36775/37 |
37 |
106.34€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17141295
|
ABEBA™
36775/38 |
38 |
106.34€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17151295
|
ABEBA™
36775/39 |
39 |
106.34€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17161295
|
ABEBA™
36775/40 |
40 |
106.34€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17171295
|
ABEBA™
36775/41 |
41 |
106.34€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17181295
|
ABEBA™
36775/42 |
42 |
106.34€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17191295
|
ABEBA™
36775/43 |
43 |
106.34€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17101305
|
ABEBA™
36775/44 |
44 |
106.34€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Comfortable and light occupational shoes
- Comply to EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Slip resistant PU/TPU outsole
- Breathable and water repellent anthracite knitted fabric
- Breathable and antibacterial lining with silver ions
- Removable insole active comfort
Especificaciones
Antracita | |
Acero | |
Unisex | |
Repelente de agua |
Tela de punto | |
EN ISO 20347: 2012 O2 SRC, ESD según EN ISO 61340 clase climática 1 | |
instructores de RR.HH | |
O2 SRC ESD |