Learn More
ABEBA™ Uni6 Black Occupational Trainers O2 ESD
Black Uni6 occupational trainers made of water repellent and breathable fabric, slip resistant PU/TPU outsole
Marca: ABEBA™ 36776/39
Detalles adicionales : Peso : 0.69000kg
Descripción
- Calzado de trabajo ligero y cómodo
- Conforme a EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela antideslizante de PU/TPU
- Tejido de punto transpirable y repelente al agua
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Negro | |
39 | |
EN ISO 20347: 2012 O2 SRC, ESD según EN ISO 61340 clase climática 1 | |
instructores de RR.HH | |
O2 SRC ESD |
Tela de punto | |
Acero | |
Unisex | |
Repelente de agua |