Learn More
ABEBA™ Uni6 Black Safety Trainers S3 ESD
Breathable, water repellent trainers made of knitted fabric, slip resistant PU/TPU outsole, steel toe cap, textile antipuncture
Marca: ABEBA™ 31676/48
Detalles adicionales : Peso : 1.13000kg
Descripción
- Fabricadas para ofrecer seguridad y comodidad
- Conforme a EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
- ESD disipativo según EN 61340
- Suela antideslizante de PU/TPU
- Tejido de punto transpirable y repelente al agua
- Puntera de acero (200 julios)
- Entresuela antiperforación textil
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Negro | |
48 | |
ESD según 61340 clase climática 1, EN ISO 20345: 2012 S3 SRC | |
instructores de RR.HH | |
S3 SRC ESD |
Tela de punto | |
Acero | |
Unisex | |
Repelente de agua |