Learn More
ABEBA™ zapatillas profesionales blancas Uni6 O2
Zapatillas profesionales blancas Uni6 O2
98.64€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347: 2012, O2, FO, SRC, ESD |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Blanco |
Material de ojales | Acero inoxidable |
Material de revestimiento | Forro de iones de plata transpirable |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16338101
|
ABEBA™
36729/35 |
35 |
98.64€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16348101
|
ABEBA™
36729/36 |
36 |
98.64€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16358101
|
ABEBA™
36729/37 |
37 |
98.64€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16368101
|
ABEBA™
36729/38 |
38 |
98.64€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16378101
|
ABEBA™
36729/39 |
39 |
98.64€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16388101
|
ABEBA™
36729/40 |
40 |
98.64€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16398101
|
ABEBA™
36729/41 |
41 |
98.64€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16308111
|
ABEBA™
36729/42 |
42 |
98.64€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16318111
|
ABEBA™
36729/43 |
43 |
98.64€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16328111
|
ABEBA™
36729/44 |
44 |
98.64€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16338111
|
ABEBA™
36729/45 |
45 |
98.64€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16348111
|
ABEBA™
36729/46 |
46 |
98.64€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16358111
|
ABEBA™
36729/47 |
47 |
98.64€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16368111
|
ABEBA™
36729/48 |
48 |
98.64€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cómodo y ligereza
- Conforme a EN ISO 20347 : 2012, O2, SRC
- Disipador de ESD según DIN EN 61340
- Suela exterior antideslizante de PU/TPU
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Tratamiento Sanitized
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
CE EN ISO 20347: 2012, O2, FO, SRC, ESD | |
Blanco | |
Forro de iones de plata transpirable | |
Resistente al deslizamiento y a la abrasión, disipativo ESD, absorbente de impactos | |
Deportivo | |
EN ISO 20347: 2012; DIN EN 61340 | |
Sí |
Cordones | |
Acero inoxidable | |
Textiles | |
Poliuretano, poliuretano termoplástico | |
1 par | |
Agua |