Learn More
ABEBA™ zapatillas de seguridad blancas S1 Uni6
Zapatillas de seguridad blancas S1 Uni6
123.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2012 S1 SRC ESD |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Blanco |
Material de ojales | Acero |
Material de revestimiento | Forro de iones de plata transpirable |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16328041
|
ABEBA™
31772/35 |
35 |
123.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 11-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16338041
|
ABEBA™
31772/36 |
36 |
123.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 28-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16348041
|
ABEBA™
31772/37 |
37 |
123.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16358041
|
ABEBA™
31772/38 |
38 |
123.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16368041
|
ABEBA™
31772/39 |
39 |
123.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 28-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16378041
|
ABEBA™
31772/40 |
40 |
123.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16388041
|
ABEBA™
31772/41 |
41 |
123.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 28-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16398041
|
ABEBA™
31772/42 |
42 |
123.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16308051
|
ABEBA™
31772/43 |
43 |
123.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16318051
|
ABEBA™
31772/44 |
44 |
123.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16328051
|
ABEBA™
31772/45 |
45 |
123.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 28-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16338051
|
ABEBA™
31772/46 |
46 |
123.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16348051
|
ABEBA™
31772/47 |
47 |
123.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 11-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16358051
|
ABEBA™
31772/48 |
48 |
123.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 11-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cómodo, seguridad y diseño
- Conforme a EN ISO 20345 : 2012, S1, SRC
- Disipador de ESD según DIN EN 61340
- Suela exterior antideslizante de PU/TPU
- Tejido resistente al agua
- Puntera de acero (200 julios)
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Tratamiento Sanitized
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2012 S1 SRC ESD | |
Blanco | |
Forro de iones de plata transpirable | |
Textiles | |
Poliuretano, poliuretano termoplástico | |
Acero | |
EN ISO 20345: 2012; DIN EN 61340 |
Cordones | |
Acero | |
Acolchado | |
Resistente al deslizamiento y a la abrasión, ESD disipativo | |
Zapatillas | |
1 par |