Learn More
Cytiva Software UNICORN™ start 1.1 en DVD
Controle, supervise y evalúe cómodamente la purificación de proteínas. Software Cytiva UNICORN™ start 1.1 en DVD es el software de control para Äel KTA start. Tiene un diseño intuitivo, capacidad sencilla de creación de informes, monitorización de procesos interactiva en tiempo real y una sólida gestión de datos.
Marca: Cytiva 29276964
Descripción
El software UNICORN start incluye cuatro módulos diferentes: Control del sistema, Editor de métodos, Evaluación y Administración: Esto permite diseñar ejecuciones, operar el instrumento ÄKTA start y evaluar y compartir resultados. Mientras que ÄKTA START puede funcionar como un sistema independiente, el software UNICORN START maximiza el rendimiento del instrumento.
- La creación de métodos resulta sencilla y flexible gracias a plantillas y fases predefinidas (pasos)
- La interfaz gráfica de usuario es intuitiva y permite a los usuarios realizar muchas operaciones con un solo clic
- Permite la supervisión remota en tiempo real del ciclo y una forma intuitiva de controlar dicho ciclo
- Evaluar, comparar y compartir resultados; crear e imprimir informes PDF
- Sólido almacenamiento de bases de datos con fácil acceso, seguridad e integridad de los datos
Especificaciones
Versión 1.1 | |
Software para el control del sistema | |
ÄKTA Start | |
DVD, código de activación |