Learn More
Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) UNICORN Start
Código de producto. 17059203 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Incluye:
4 módulos
Unit Size:
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17059203
Brand: Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) 29480207
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Software de control diseñado para ÄKTA Start
  • La creación de métodos resulta sencilla y flexible gracias a plantillas y fases predefinidas (pasos)
  • Permite la supervisión en tiempo real del ciclo y una forma intuitiva de controlar dicho ciclo
  • Evalúe, compare y comparta los resultados
  • Cree e imprima informes PDF
  • Sólido almacenamiento de bases de datos con fácil acceso, seguridad e integridad de los datos
  • Maximiza el rendimiento
  • Incluye:
    • Cuatro módulos diferentes:
      • control del sistema
      • Editor de métodos
      • Evaluación
      • Administración
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Tipo Software de control
    Descripción DVD sin licencia
    Para utilizar con (equipo) Windows™ 7 Professional SP1 (inglés de EE. UU. de 32 bits y 64 bits), Windows™ 10 Professional (inglés de EE. UU. de 32 bits y 64 bits)
    Incluye 4 módulos
    Product Content Correction
    Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
    Product Title
    By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
    Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.