Learn More
uvex Guantes de protección frente a cortes Unidur 6641
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
11
Descripción
- Guantes de montaje HPPE ligeros con revestimiento de poliuretano
- El revestimiento proporciona resistencia mecánica a la abrasión y protección contra cortes de nivel 3/B
- Agarre mejorado en zonas secas o ligeramente húmedas
- Alto nivel de sensibilidad para tareas que requieren sensibilidad táctil
Especificaciones
Especificaciones
Aplicaciones | Industrial |
Coating Material | Poliuretano |
Color | Blanco, Gris |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | HPPE, Elastano |
Tipo de producto | Cut-resistant Gloves |
Tamaño | 6 |
Norma EN388 | 4343B |
Para utilizar con (aplicación) | Automoción, trabajo en metal y embalaje |
Mostrar más |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
uvex Guantes de protección frente a cortes Unidur 6641 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido