Learn More
uvex Guantes de protección frente a cortes de espuma Unidur 6659
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- La construcción de HPPE y fibra de vidrio proporciona protección frente a cortes de nivel C
- El revestimiento de espuma NBR aumenta la resistencia mecánica a la abrasión
- Agarre mejorado en zonas secas o ligeramente húmedas
- Ideal para trabajos de montaje de precisión que requieren sensibilidad táctil
Especificaciones
Especificaciones
Aplicaciones | Industrial |
Coating Material | Espuma NBR |
Color | Gris, Negro |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | HPPE, Fibra de vidrio |
Tipo de producto | Cut-resistant Gloves |
Tamaño | 9 |
Norma EN388 | 4X43C |
Para utilizar con (aplicación) | Automoción, mantenimiento, trabajo en metal y envío |
Mostrar más |
Título del producto
uvex Guantes de protección frente a cortes de espuma Unidur 6659 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido