Learn More
Thermo Scientific™ Soportes para cartuchos protectores de conexión directa Uniguard™
Elimine la necesidad de utilizar accesorios adicionales con los soportes de cartuchos protectores de conexión directa Thermo Scientific™ Uniguard.
83.64€ - 285.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10602864
|
Thermo Scientific™
850-00 |
4,6 mm de diámetro interior Precolumnas |
267.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10610781
|
Thermo Scientific™
850-WT |
Puntas de repuesto de columnas de aguas |
83.64€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10762567
|
Thermo Scientific™
851-00 |
1 mm de diámetro interior Precolumnas |
180.15€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10776714
|
Thermo Scientific™
852-00 |
2,1 to 3 mm de DI Precolumnas |
285.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Elimine la necesidad de utilizar accesorios adicionales con los soportes de cartuchos protectores de conexión directa Thermo Scientific™ Uniguard. Los soportes de cartuchos protectores son reutilizables y de acero inoxidable, y se acoplan directamente a la entrada de la columna de análisis.
- Con puerto macho de salida de PEEK de 0,0625 in que se adapta a muchos columnas
- La punta hembra de entrada de 0,0625 in se puede utilizar con varios accesorios estándar
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Soporte de cartucho protector |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.