Learn More
Heidolph instruments Unimax 1010
Unimax 1010 es un agitador de laboratorio de tamaño medio y acepta capacidades de carga de 5 kg. Es ideal para entornos científicos y de investigación y para demás entornos de laboratorio.
Marca: Heidolph instruments 543-12310-00
1733.34 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24300" para aplicar la oferta.
Description
- Tamaño de plataforma del agitador Unimax 1010 Heidolph de 290 mm de ancho y 258 mm de profundidad, velocidad máxima de 500 rpm, carga máxima de 5 kg, órbita de 10 mm, agitación orbital; incluye temporizador y plataforma
- Unimax 1010 es un agitador de laboratorio de tamaño medio y acepta capacidades de carga de 5 kg
- La órbita de agitación de 10 mm realiza un movimiento suave para muestras sensibles y admite placas de cultivo y matraces Erlenmeyer
- Permite establecer y ajustar constantemente la velocidad variable en la pantalla digital de 30 a 500 rpm
- Este modelo es adecuado para el sistema de incubadora modular y se recomienda para aplicaciones que requieren un control de temperatura variable hasta 65 °C
- Un temporizador de procesos digital permite el funcionamiento sin supervisión y se puede ajustar de 1 a 999 minutos.
Specifications
10 mm | |
De 30 a 500 rpm | |
Unimax 1010 |
5 kg | |
Agitador |
CE_10429692.pdf
Tamaño : 403.6 kB
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Heidolph instruments Unimax 1010 > Órbita de 10 mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction