Learn More
Fisherbrand™ Batas de laboratorio de algodón unisex
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
Longitud (imperial):
44,1 in
44,9 in
45,7 in
46.5 pulg
47,2 in
48,0 in
Descripción
- Fabricado con 100 % algodón
- Un bolsillo exterior izquierdo a la altura del pecho, dos bolsillos inferiores exteriores
- Cuello en punta estándar
- Cierre frontal
- Puños rectos
- Blanco
Especificaciones
Tipo de producto | General Purpose Lab Coat |
Tamaño | Medio |
Sexo | Unisex |
Material | Algodón |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | A presión |
Estilo de manguito | Abierto |
Desechables | Reusable |
Esterilidad | Non-sterile |
N.º de bolsillos | 3 |