Learn More
Logistik™ Batas de laboratorio de algodón unisex
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño del tórax (métrico):
De 124 a 129 cm
Entre 101,6 y 104,14 cm
Entre 106,68 y 111,76 cm
Entre 116,84 y 121,92 cm
Entre 91,44 y 96,52 cm
Descripción
- Unisex
- Algodón puro
- Abrochado frontal oculto
- Algodón de 305 g 2 heritage 3111
- Sin marcado CE
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Bata de laboratorio unisex |
Tamaño | Grande |
Sexo | Unisex |
Material | 100 % algodón |
Color | Blanco |
Desechables | Reusable |
Esterilidad | No estéril |
N.º de bolsillos | 3 |
Tamaño del tórax (métrico) | Entre 106,68 y 111,76 cm |
Incluye | Tres bolsillos plastones |