Learn More
Eppendorf™ Cestillos universales para rotor S-4xUniversal
Código de producto. 15893212 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Cantidad:
2 paq.
4 paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
Código de producto. 15893212
Marca: Eppendorf™ 5895203000
Los cestillos universales para el rotor S-4xUniversal son cestillos basculantes adecuados para el rotor S-4xUniversal, que aceptan diversos adaptadores para tubos, matraces y placas.
  • Adecuados para el rotor S-4xUniversal
  • Admite adaptadores para tubos, matraces y placas
  • Varias posiciones según el adaptador que se utilice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Rotor S-4xUniversal
Cantidad 4 paq.