Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinza universal con mordazas revestidas de corcho
Secure delicate glassware in the laboratory with the Usbeck Laborgeraete™ Universal Clamp with Cork-lined Jaws.The double-sided opening mechanism allows the jaws to spread evenly for stabilization and balance.
Marca:  Usbeck Laborgeraete™ 2500
Código de producto. 10149830
  • 14.63€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Zinc diecasting
  • Capacity 0 – 80 mm
  • Rod Ø 10 mm
  • Powdercoated
Especificaciones
Especificaciones
Universal Clamp
Revestimiento de polvo
0 a 80 mm
Con revestimiento de corcho
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Usbeck Laborgeraete™ Pinza universal con mordazas revestidas de corcho >