Learn More
Fisherbrand™ Recarga de rollo de papel indicador de pH universal X3, pH 1-14
Mida de forma rápida y sencilla el valor de pH de la solución en el punto de interés con este papel impregnado con una solución indicadora universal. El rollo de papel indicador de pH universal Fisherbrand™ muestra ligeros cambios de color en un intervalo de valores de pH de 1 a 14.
Marca: Fisherbrand™ 0911Z00035
Descripción
- Listo para su uso.
- Sin calibración, configuración ni mantenimiento.
- Perfecto para una gran variedad de entornos.
Información de órdenes
Se trata de un recambio para el papel indicador de pH universal Fisherbrand, intervalo 1-14 (código 11763554).
Especificaciones
De 1 a 14 | |
1 rollo | |
Papel indicador de pH universal - recarga, grado 911 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Fisherbrand™ Recarga de rollo de papel indicador de pH universal X3, pH 1-14 > Cantidad: 1 rollo
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido