Learn More
3M™ Universal Microfiber Wipes, Series 14
Suitable for use in hospitals, restaurants, offices, and bathrooms
Marca: 3M™ 7000061420
399.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21908" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Paño muy versátil y reutilizable
- Diseñadas para atrapar y eliminar simultáneamente el polvo, la suciedad, las huellas dactilares y la humedad de una gran variedad de superficies
- A diferencia de las bayetas convencionales, las fibras en forma de cinta penetran profundamente en las irregularidades de la superficie donde se esconden la suciedad, la grasa y los microorganismos
- Se pueden lavar a máquina hasta 90 °C.
- Resisten hasta 300 ciclos de lavado
Especificaciones
Paño de limpieza | |
400 mm | |
Amarillo | |
Limpieza de superficies comunes | |
Se pueden lavar a máquina |
400 mm | |
Microfibra | |
400 x 400 mm | |
10/paq. |