Learn More
Fisherbrand™ Papel indicador de pH universal
Proporciona lecturas rápidas y precisas. El papel indicador de pH universal Fisherbrand™ incluye una escala de color impresa en la tapa para mayor comodidad.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.02160kg
Descripción
- Papel filtro humedecido con uno o varios indicadores coloreados de pH
- Gama económica de pH de 0 a 14
- Disponible en una variedad de formatos para satisfacer las necesidades individuales
- La tabla de referencia muestra los cambios de color en los pasos del pH2
Especificaciones
De 1 a 14 | |
Caja | |
200 por caja | |
Grado 911 |