Learn More
Fisherbrand™ Papel indicador de pH universal
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 0 a 10
De 1 a 14
De 5 a 9
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de pH | De 5 a 9 |
| Formato | Rollo |
| Cantidad | 1 rollo |
| Tipo | Grado 911 |
| Longitud (métrico) | 5 m |
| Anchura (métrico) | 7 mm |