Learn More
Fisherbrand™ Rollo de papel de pH universal
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 1 a 11
De 1 a 14
Tamaño de la unidad:
4 unidades
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de pH | De 1 a 11 |
| Formato | Rollo |
| Cantidad | 4 bobinas |
| Tipo | Papel de pH |
| Longitud (métrico) | 5 m |
| Anchura (métrico) | 7 mm |