Learn More
Thermo Scientific™ Pinzas de plataformas universales para agitadores MaxQ™ 8000
Código de producto. 10084032 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Abrazadera para microplacas
Abrazaderas para matraces
Inserto de espuma
Kit de pinzas para matraces
Admite:
1 L
125 mL
2 L
25 mL
250/300 mL
2800 mL
4 L
5 L
50 mL
500 mL
6 L
Matraces
Microplacas
Viales, tubos
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 PCS
cada uno
Código de producto. 10084032
Marca: Thermo Scientific™ 236015
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fije los recipientes con las pinzas de plataformas universales para agitadores Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000.
Sujete los recipientes con las pinzas de plataformas universales para agitadores orbitales Thermo Scientific™ MaxQ™ de alto rendimiento.Excepcionales en innovación, fiabilidad y exactitud, estos agitadores orbitales, las plataformas y los accesorios son la mejor opción para los laboratorios de gran actividad.
Kit de inicio con pinzas de matraces, que incluye:
  • (1) abrazadera para microplacas
  • (2) pinzas de matraces de 25 ml
  • (2) pinzas de matraces de 50 ml
  • (2) pinzas de matraces de 125 ml
  • (4) pinzas de matraces de 250/300 ml
  • (4) pinzas de matraces de 500 ml
  • (2) pinzas de matraces de 1 l
  • (2) pinzas de matraces de 2 l
  • Tornillos de recambio
Nota:
Los tornillos de recambio se comercializan por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite 1 L
Tipo de producto Abrazaderas para matraces
Para utilizar con (equipo) MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000