Learn More
Thermo Scientific™ Pinzas de plataformas universales para agitadores MaxQ™ 8000
Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Tipo de producto:
Abrazadera para microplacas
Abrazaderas para matraces
Inserto de espuma
Kit de pinzas para matraces
Admite:
1 L
125 mL
2 L
25 mL
250/300 mL
2800 mL
4 L
5 L
50 mL
500 mL
6 L
Matraces
Microplacas
Viales, tubos
Unit Size:
1 PCS
5 PCS
cada uno
Description
Sujete los recipientes con las pinzas de plataformas universales para agitadores orbitales Thermo Scientific™ MaxQ™ de alto rendimiento.Excepcionales en innovación, fiabilidad y exactitud, estos agitadores orbitales, las plataformas y los accesorios son la mejor opción para los laboratorios de gran actividad.
Kit de inicio con pinzas de matraces, que incluye:
- (1) abrazadera para microplacas
- (2) pinzas de matraces de 25 ml
- (2) pinzas de matraces de 50 ml
- (2) pinzas de matraces de 125 ml
- (4) pinzas de matraces de 250/300 ml
- (4) pinzas de matraces de 500 ml
- (2) pinzas de matraces de 1 l
- (2) pinzas de matraces de 2 l
- Tornillos de recambio
Nota:
Los tornillos de recambio se comercializan por separado.
Specifications
Specifications
| Admite | Matraces |
| Tipo de producto | Kit de pinzas para matraces |
| Para utilizar con (equipo) | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction