Descripción
- Diseñados para el sistema de cestillos dobles de acero inoxidable y polipropileno Contec™
- Compatibles con todas las soluciones desinfectantes y la mayoría de los disolventes comunes
- Totalmente esterilizables en autoclave a 121 °C durante 30 minutos
- Intercambiables
- Capacidad: 20 l (5 gal) o 25 l (6.5 gal)
- El carro se vende por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cestillo |
| Capacidad (métrico) | 20 l |
| Material | Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 5 gal |
| Color | Gris |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para laboratorios farmacéuticos, dispositivos médicos, fabricación de equipos de biotecnología, ciencias de la vida y salas limpias de laboratorio |
| Para utilizar con (equipo) | Para fregonas QuickTask™, fregonas Edgeless™, fregonas VertiKlean™ y VertiKlean™ MAX™, con numerosos tipos de carros y escurridores |
| Esterilidad | No estéril |