Learn More
Kolmi Hopen™ Universal Shoecovers with Printed Chevron Sole
Made of polypropylene with a latex sole, these shoecovers provide the slip-resistance you need when walking on smooth floors.
Marca:  Kolmi Hopen™ H10019
Detalles adicionales : Peso : 3.61000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17710159
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Sole with 'herringbone' print
  • Elastic ankles
  • Polypropylene with latex sole
  • Perfectly adapted to smooth surfaces in dry environments
Especificaciones
Especificaciones
Universal
No
Yes
ISO 9001
400 x 170 mm
Polypropylene, Latex
White
Industrial
500 Pk.
40 g/m2