Learn More
asecos™ Absorbentes universales bayetas
Absorción segura de aceites, agua, refrigerantes y productos químicos no agresivos
185.50€
Especificaciones
Color | Verde |
---|---|
Material | Heavy-duty Cloth |
Tipo | Universal Absorbent Mat |
Longitud (imperial) | 15.75 in. |
Longitud (métrico) | 400.00 mm |
Código de producto | Marca | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17806386
|
asecos™
9951 |
8 kg |
185.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17886516
|
asecos™
11326 |
8.6 kg |
185.50€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Gran durabilidad
- Aptos para uso continuado y de larga duración
- Elevada resistencia al desgarro y a la abrasión
- Excepcionales propiedades de absorción
- Gran capacidad de absorción (hasta 16 veces el propio peso)
- Fino – para pequeños vertidos y prevención
- Grueso – para grandes vertidos o absorción de charcos
Especificaciones
Verde | |
Universal Absorbent Mat | |
400.00 mm | |
400.00 mm |
Heavy-duty Cloth | |
15.75 in. | |
15.75 in. |