Learn More
Heidolph Instruments Soporte universal S2
El soporte universal Heidolph S2 es un accesorio exclusivo para el agitador de varilla Hei-Torque que tiene una longitud fija de 700 mm y un diámetro de tubo de 25 mm.
Marca:  Heidolph Instruments 570-12000-00
Detalles adicionales : Peso : 5.40000kg
Código de producto. 10120981
  • 328.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Soporte universal en forma de H Heidolph S2 para agitadores de varilla
  • Accesorio para agitador de varilla Hei-Torque
  • Tiene una longitud fija de 700 mm y un diámetro de tubo de 25 mm
Especificaciones
Especificaciones
700 mm
14.6 in.
1 in.
Soporte universal
1 unidad
5,8 kg
2.3 ft.
370 mm
25 mm
Hei-Torque Overhead Stirrer
12.8 lb.