Learn More
Nabertherm™ Horno tubular universal
Estos hornos tubulares se utilizan cuando los experimentos de laboratorio deben realizarse de forma horizontal, vertical o en ángulos específicos.La capacidad de configurar el ángulo de inclinación y la altura de trabajo, y su diseño compacto, también hacen que estos hornos sean adecuados para la integración en sistemas de proceso existentes.
Marca: Nabertherm™ RT332LAN
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Longitud del tubo:360
- Carga conectada:1,8 kW
- Conexión eléctrica:1 fases
Especificaciones
B510 | |
de 1500 °C | |
360 mm |
200 mm | |
445 x 475 x 740 mm | |
30 mm |