Learn More
Brady™ Base y brazo de bloqueo de válvula universal
El dispositivo de bloqueo universal es un sistema modular que le permite bloquear válvulas de distintos tipos y tamaños. Ningún otro dispositivo ofrece tal flexibilidad y seguridad.
Marca: Brady™ 065401
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- The Universal Lockout device is a modular system which enables you to lock out valves of different types and sizes.
- No other device offers such flexibility and security.
- Small Dimensions: 22.86 x 157.48 x 142.24 mm (D x W x H) Large Dimensions: 39.37 x 224.03 x 162.05 mm (D x W x H)
Especificaciones
Base de bloqueo de válvula grande | |
Rojo | |
1 unidad |
UNIVERSAL BALL VALVE LOCKOUT DEVICE LRG | |
Large Universal Valve Lockout Base and Arm | |
Grande |